N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32854-1G PC32854-250MG PC32854-500MG
APOSPC32854-1GEA 294 EUR
APOSPC32854-1G APOSPC32854-250MG APOSPC32854-500MG
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11212394
CAS-Nummer: 90390-28-6