Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,18 g/mol
Siedepunkt: 90…91 °C/10mmHg
Dichte: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013556
CAS-Nummer: 577-62-8