1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC32860-1G
PC32860-250MG
PC32860-500MG
PC32860-2.5G
PC32860-5G
APOSPC32860-1GEA
267
EUR
APOSPC32860-1G
APOSPC32860-250MG
APOSPC32860-500MG
APOSPC32860-2.5G
APOSPC32860-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 212.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11037022 CAS-Nummer: 1215754-00-9 |