3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC32865-1G
PC32865-250MG
PC32865-500MG
APOSPC32865-1GEA
484
EUR
APOSPC32865-1G
APOSPC32865-250MG
APOSPC32865-500MG
3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
Formel:
C₉H₆ClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424739 CAS-Nummer: 39098-87-8 |