5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32878-1G
PC32878-250MG
PC32878-500MG
APOSPC32878-1GEA
340
EUR
APOSPC32878-1G
APOSPC32878-250MG
APOSPC32878-500MG
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formel:
C₉H₇FN₂ Molecular Weight: 162.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19706043 CAS-Nummer: 1355334-56-3 |