Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3288B-1G
PC3288B-5G
APOSPC3288B-1GEA
94.4
EUR
APOSPC3288B-1G
APOSPC3288B-5G
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel:
C₇H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 184,16 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040847 CAS-Nummer: 6975-13-9 UN: 3272 ADR: 3,III |