Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl (2H-perfluoroprop-2-yl)acetate
PC3289E-5G PC3289E-25G PC3289E-1G
APOSPC3289E-5GEA 139 EUR
APOSPC3289E-5G APOSPC3289E-25G APOSPC3289E-1G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formel: C₇H₈F₆O₂
Molecular Weight: 238.13 g/mol
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236608
CAS-Nummer: 17327-34-3
UN: 3272
ADR: 3 II