Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3289G-25G
PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA
694
EUR
APOSPC3289G-25G
APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formel:
C₇H₆F₆O₂ Molecular Weight: 236,12 g/mol Siedepunkt: 127…128 °C Dichte: 1,3525 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041517 CAS-Nummer: 1513-60-6 UN: 1993 ADR: 3,III |