Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 142…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052083
CAS-Nummer: 155377-19-8