2-Chlor-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 58 EUR
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chlor-3-fluorbenzoesäure
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00973903
CAS-Nummer: 102940-86-3