3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(5-Iodobenzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 405 EUR
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formel: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Molecular Weight: 536.06 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C/0.1mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038221
CAS-Nummer: 53173-72-1