3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3319-1G PC3319-25G PC3319-5G
APOSPC3319-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3319-1G APOSPC3319-25G APOSPC3319-5G
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062608
CAS-Nummer: 910911-43-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR