2'-Fluoracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Fluorphenyl)acetamid
PC3320-100G
APOSPC3320-100GEA 174 EUR
APOSPC3320-100G
2'-Fluoracetanilid 98%
2'-Fluoracetanilid
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,16 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000315
CAS-Nummer: 399-31-5