Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 0 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Siedepunkt: 100 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101568
CAS-Nummer: 175204-82-7