PTFE
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Polytetrafluoroethylene, Teflon
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 EUR
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Formel: (CF₂CF₂)n
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084455
CAS-Nummer: 9002-84-0