3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1550 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formel: C₆F₁₀O₃
Siedepunkt: 70…70,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038350
CAS-Nummer: 7309-84-4