4'-Fluoracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethansäure(4-fluorphenyl)amid, N-(4-Fluorphenyl)acetamid
PC3340-25G
APOSPC3340-25GEA 46.4 EUR
APOSPC3340-25G
4'-Fluoracetanilid 98%
4'-Fluoracetanilid
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,16 g/mol
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016335
CAS-Nummer: 351-83-7
EINECS: 206-515-9