Perfluor-1-hexen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3341-1G
PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA
109
EUR
APOSPC3341-1G
APOSPC3341-5G
Perfluor-1-hexen
Perfluor-1-hexen
Formel:
C₆F₁₂ Siedepunkt: 57 °C Dichte: 1,3525 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038339 CAS-Nummer: 755-25-9 |