Perfluorohexene-2 80%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3343-5G PC3343-1G
APOSPC3343-5GEA 279 EUR
APOSPC3343-5G APOSPC3343-1G
Perfluorohexene-2 80%
Perfluorohexene-2
Formel: C₆F₁₂
Siedepunkt: 48…49 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00443180
CAS-Nummer: 1584-00-5