Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone

PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 267 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formel: C₆F₁₂O
Molecular Weight: 316,05 g/mol
Siedepunkt: 49 °C
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038343
CAS-Nummer: 756-13-8
EINECS: 436-710-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR