5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Chlor-2-fluorbenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 201 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 229.06 g/mol
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094221
CAS-Nummer: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8 II