3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3352-25G
APOSPC3352-25GEA 88.6 EUR
APOSPC3352-25G
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Molecular Weight: 260.44 g/mol
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878432
CAS-Nummer: 71701-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III