2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Brommethyl)-2-chlor-5-(trifluormethyl)benzol
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Siedepunkt: 80 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236216
CAS-Nummer: 237761-77-2
UN: 3265
ADR: 8,II