1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3368-25G
PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA
77
EUR
APOSPC3368-25G
APOSPC3368-5G
1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃Cl₂F Siedepunkt: 80 °C/22mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060647 CAS-Nummer: 36556-50-0 |