3'-Fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Fluoracetophenon
PC3370-100G
PC3370-25G
PC3370-1G
PC3370-5G
PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA
0
EUR
APOSPC3370-100G
APOSPC3370-25G
APOSPC3370-1G
APOSPC3370-5G
APOSPC3370-10G
3'-Fluoracetophenon 97%
3'-Fluoracetophenon
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol Siedepunkt: 81 °C/9mmHg Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000338 CAS-Nummer: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |