1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 0 EUR
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Formel: C₃H₄F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248847
CAS-Nummer: 431-40-3