DL-2-Fluoro-3-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 337 EUR
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formel: C₃H₆FNO₂
Molecular Weight: 107,09 g/mol
Schmelzpunkt: 222…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041324
CAS-Nummer: 3821-81-6