2-Fluoranilin 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3390-1KG PC3390-250G PC3390-500G
APOSPC3390-1KGEA 82.8 EUR
APOSPC3390-1KG APOSPC3390-250G APOSPC3390-500G
2-Fluoranilin 99+%
2-Fluoranilin
Intermediate for the synthesis of Flurbiprofen, an important NSAID.
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007642
CAS-Nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III