4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-25G
PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA
323
EUR
APOSPC3392-25G
APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Formel:
C₄H₃F₃O₂ Molecular Weight: 140,06 g/mol Siedepunkt: 68…69 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 55…56 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181180 CAS-Nummer: 71027-02-6 UN: 3261 ADR: 8,III |