2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3394-25G
PC3394-5G
PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA
272
EUR
APOSPC3394-25G
APOSPC3394-5G
APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Formel:
C₆H₇F₃O₂ Molecular Weight: 168.12 g/mol Siedepunkt: 52…53 °C/115mmHg Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: <37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038364 CAS-Nummer: 287957-36-2 UN: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...