4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 746 EUR
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Formel: C₄H₄F₃IO
Molecular Weight: 251,98 g/mol
Siedepunkt: 75 °C/10mmHg
Dichte: 2,076 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156050
CAS-Nummer: 674-35-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR