2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 357 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molecular Weight: 142.08 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038366
CAS-Nummer: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3 III