4-Fluoro-3'-iododiphenyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Fluorophenoxy)iodobenzene
PC3401-1G
APOSPC3401-1GEA 69.6 EUR
APOSPC3401-1G
4-Fluoro-3'-iododiphenyl ether
4-Fluoro-3'-iododiphenyl ether
Formel: C₁₂H₈FIO
Molecular Weight: 314,1 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236611
CAS-Nummer: 188534-09-0