3-Fluor-2-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluor-2-nitroanisol 98%
3-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 44…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368752
CAS-Nummer: 641-49-6