2-Brom-2',3'-difluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA 313 EUR
APOSPC3405-1G APOSPC3405-5G
2-Brom-2',3'-difluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2',3'-difluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₄BrF₅O
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09259004
CAS-Nummer: 886762-02-3
UN: 3261
ADR: 8 III