2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dichlor-5-fluorbenzol-1-carbonylchlorid, 2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäurechlorid

PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 234 EUR
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₃FO
Molecular Weight: 227,45 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C/35mmHg
Dichte: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075341
CAS-Nummer: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR