3,4-Difluor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3416-1G
PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3416-1G
APOSPC3416-5G
3,4-Difluor-o-phenylendiamin 97%
3,4-Difluor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Schmelzpunkt: 58…60 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153128 CAS-Nummer: 153505-39-6 |