2-Fluoranisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-2-methoxybenzene

PC3420-100G PC3420-500G
APOSPC3420-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3420-100G APOSPC3420-500G
2-Fluoranisol 99%
2-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C
Schmelzpunkt: -39
Dichte: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000316
CAS-Nummer: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR