α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 192 EUR
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluol 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluol
Formel: C₇HF₇
Siedepunkt: 111…112 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012385
CAS-Nummer: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III