3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC3425-5G
PC3425-1G
APOSPC3425-5GEA
23.2
EUR
APOSPC3425-5G
APOSPC3425-1G
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C9H8F2O3 Molecular Weight: 202.1548 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412217 CAS-Nummer: 162401-70-9 |