1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol 98%
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223.02 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C
Dichte: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236233
CAS-Nummer: 262587-05-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR