N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 350 EUR
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878331
CAS-Nummer: 957062-98-5