2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure 98%
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Molecular Weight: 187.94 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664299
CAS-Nummer: 406482-20-0