4-Brom-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
PC3444-1G
PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA
215
EUR
APOSPC3444-1G
APOSPC3444-5G
4-Brom-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878403 CAS-Nummer: 957062-81-6 |