2-Fluorbenzalchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 216 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorbenzalchlorid 97%
2-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179,02 g/mol
Siedepunkt: 224…232 °C
Dichte: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043797
CAS-Nummer: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III