3-Fluorbenzalchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α,α-Dichlor-3-fluortoluol
PC3444B-25G
PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA
274
EUR
APOSPC3444B-25G
APOSPC3444B-5G
3-Fluorbenzalchlorid 98%
3-Fluorbenzalchlorid
Formel:
C₇H₅Cl₂F Molecular Weight: 179.02 g/mol Siedepunkt: 195…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037112 CAS-Nummer: 402-64-2 |