2,3,5-Trifluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 59.6 EUR
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorbenzamid 97%
2,3,5-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Molecular Weight: 175.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061198
CAS-Nummer: 238403-46-8