4-Fluor-2-iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 102 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluor-2-iodanilin 98%
4-Fluor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237,02 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C
Dichte: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042584
CAS-Nummer: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III