4'-Hydroxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Hydroxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01091004
CAS-Nummer: 220227-53-2