6-Fluor-o-anisaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Fluor-2-anisaldehyd, 2-Fluor-6-methoxybenzaldehyd

PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluor-o-anisaldehyd 98%
6-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090998
CAS-Nummer: 146137-74-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR